Key Documents
MABC594
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-NOTCH 3/N3ECD, clone 1E4
clone 1E4, 1 mg/mL, from mouse
Synonyme(s) :
Neurogenic locus notch homolog protein 3, Notch 3, Notch 3 extracellular truncation, Notch 3 intracellular domain, N3ECD Domain, Ectodermal N3ECD, N3ECD
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E4, monoclonal
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NOTCH3(4854)
Description générale
NOTCH3 est une protéine qui régule le devenir des cellules neuronales. Elle fonctionne initialement comme récepteur pour les ligands Jagged1, Jagged2 et Delta1 liés à la membrane. Les fonctions génétiques de NOTCH3 opèrent via le domaine intracellulaire de Notch3 (NICD) qui forme un complexe activateur de transcription avec RBPJ/RBPSUH et active les gènes amplificateurs de fragmentation du locus qui influence à terme la différenciation cellulaire, la prolifération et l'apoptose. La protéine NOTCH3 est largement exprimée dans les tissus fœtaux et adultes. La protéine NOTCH3 est d'abord inactive dans le réticulum endoplasmique et est transformée en sa forme active dans la membrane plasmatique. Fonctionnellement, NOTCH3 est clivée par l'enzyme TACE pour produire un fragment extracellulaire lié à la membrane appelé NEXT qui est ensuite clivé par la gamma-sécrétase pour libérer le peptide intracellulaire NICD de la membrane. Celui-ci est ensuite transporté au noyau pour l'activation génétique. Des mutations de NOTCH3 entraînent l'artériopathie cérébrale autosomique dominante avec infarctus sous-corticaux et leucoencéphalopathie et la myofibromatose infantile de type 2, deux maladies génétiques lourdement invalidantes. Les mutations responsables de maladies affectent les résidus de cystéine dans les domaines répétitifs de type facteur de croissance épidermique dans le domaine ectodermique de NOTCH3 (N3ECD). L'une des principales caractéristiques biochimiques et histopathologiques de l'artériopathie cérébrale autosomique dominante avec infarctus sous-corticaux et leucoencéphalopathie (CADASIL) est l'accumulation de N3ECD à la surface des cellules musculaires lisses vasculaires qui dégénèrent au fur et à mesure que la maladie progresse.
Spécificité
Cet anticorps détecte à la fois la protéine NOTCH 3 complète et la partie ectodermique de la protéine NOTCH 3 (N3ECD).
Immunogène
Protéine recombinante avec marqueur His correspondant à la protéine NOTCH 3 humaine.
Application
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif de cet anticorps a été utilisé pour détecter NOTCH 3 dans des cellules musculaires lisses vasculaires de personnes atteintes de CADASIL (Tikka, S., et al. (2012) Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism. 1-10).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif de cet anticorps a été utilisé pour détecter NOTCH 3 dans des cellules musculaires lisses vasculaires humaines et dans des cellules musculaires lisses de vaisseaux issus de tissu cérébral de personnes atteintes de CADASIL (Jouet, A., et al. (2000) Journal of Clinical Investigation. 105(5):597-605).
Microscopie électronique : un lot représentatif de cet anticorps a été utilisé pour détecter NOTCH 3 dans des cellules musculaires lisses de vaisseaux issus de tissu cérébral de personnes atteintes de CADASIL (Jouet, A., et al. (2000) Journal of Clinical Investigation. 105(5):597-605).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif de cet anticorps a été utilisé pour détecter NOTCH 3 dans les vaisseaux d'un patient atteint de CADASIL (Rouchox, M.M., et al. (2003) American Journal of Pathology. 162(1):329-342).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif de cet anticorps a été utilisé pour détecter NOTCH 3 dans des carcinomes colorectaux humains (Rouchox, M.M., et al. (2011) American Journal of Pathology. 224(4):448-60).
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
L'utilisation de cet anticorps anti-NOTCH 3/N3ECD, clone 1E4, a été validée en western blotting, ainsi qu'en immunocytochimie et en microscopie électronique pour la détection de NOTCH 3/N3ECD.
Sous-domaine de recherche
Signalisation du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules MCF-7.
Analyse par western blotting : 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine NOTCH 3 et la partie ectodermique (N3ECD) dans 10 µg de lysat de cellules MCF-7.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 260 et env. 210 kDa
Cet anticorps détecte à la fois la protéine NOTCH 3 complète (env. 260 kDa) et la partie ectodermique N3ECD (env. 210 kDa).
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Arturo I Machuca-Parra et al.
The Journal of experimental medicine, 214(8), 2271-2282 (2017-07-13)
Cerebral autosomal-dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) is a neurological syndrome characterized by small vessel disease (SVD), stroke, and vascular cognitive impairment and dementia caused by mutations in NOTCH3 No therapies are available for this condition. Loss of
Caitlin S Latimer et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2561, 3-30 (2022-11-19)
Human brain tissue has long been a critical resource for neuroanatomy and neuropathology, but with the advent of advanced imaging and molecular sequencing techniques, it has become possible to use human brain tissue to study, in great detail, the structural
Giulia Diluvio et al.
Oncogenesis, 7(5), 42-42 (2018-05-26)
Notch dysregulation has been implicated in numerous tumors, including triple-negative breast cancer (TNBC), which is the breast cancer subtype with the worst clinical outcome. However, the importance of individual receptors in TNBC and their specific mechanism of action remain to