A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Assay:
>95% (HPLC and SDS-PAGE)
Biological source:
mouse
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
mouse
Quality Segment
assay
>95% (HPLC and SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
≥1 x 10(E8) U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
10 μg/mL
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
impurities
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
input
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
PROTOCOLE DE QC RECOMMANDÉ
Essai biologique M1
1. L'essai biologique M1 est réalisé à l'aide de cultures in vitro sur gélose semi-rigide, comprenant environ 100 cellules dans des volumes de 1 ml de DME contenant 20 % de FCS dans de la gélose à 0,3 %.
2. Ajouter 100 μl d'échantillon ou de mLIF (10e4 unités/ml dans du FCS à 5 % dans une solution saline isotonique) à des dilutions en série au 1/2 en duplicats dans des boîtes de Petri de 35 mm.
3. Ajouter à deux lames de contrôle 100 μl de FCS à 5 % dans une solution saline isotonique.
4. Incuber à 37 °C pendant 7 jours dans une atmosphère entièrement humidifiée, constituée de CO2 à 10 % dans de l'air.
5. Compter le nombre de colonies présentant une différenciation (remarque : par définition, 50 unités correspond à la quantité d'activité entraînant une différenciation de 50 % des colonies).
Voir www.esgro-lif.com pour plus d'informations
Produit fabriqué par CHEMICON International, Inc. Le LIF est protégé par les brevets américains n° 5 187 077, 5 427 925, 5,443,825, 5,750,654 et 6 261 548, le brevet européen n° 0285 448 et les brevets étrangers correspondants. Il ne peut être revendu.
Essai biologique M1
1. L'essai biologique M1 est réalisé à l'aide de cultures in vitro sur gélose semi-rigide, comprenant environ 100 cellules dans des volumes de 1 ml de DME contenant 20 % de FCS dans de la gélose à 0,3 %.
2. Ajouter 100 μl d'échantillon ou de mLIF (10e4 unités/ml dans du FCS à 5 % dans une solution saline isotonique) à des dilutions en série au 1/2 en duplicats dans des boîtes de Petri de 35 mm.
3. Ajouter à deux lames de contrôle 100 μl de FCS à 5 % dans une solution saline isotonique.
4. Incuber à 37 °C pendant 7 jours dans une atmosphère entièrement humidifiée, constituée de CO2 à 10 % dans de l'air.
5. Compter le nombre de colonies présentant une différenciation (remarque : par définition, 50 unités correspond à la quantité d'activité entraînant une différenciation de 50 % des colonies).
Voir www.esgro-lif.com pour plus d'informations
Produit fabriqué par CHEMICON International, Inc. Le LIF est protégé par les brevets américains n° 5 187 077, 5 427 925, 5,443,825, 5,750,654 et 6 261 548, le brevet européen n° 0285 448 et les brevets étrangers correspondants. Il ne peut être revendu.
Analysis Note
A donné un résultat négatif lors de tests aseptiques et de tests de mycoplasmes.
Activité spécifique : L'activité du LIF de souris est déterminée par sa capacité à induire une différenciation chez des cellules de leucémie myéloïde M1 murines. La concentration de LIF de souris minimale pouvant être détectée dans cet essai est de 0,5 ng/ml.
Other Notes
Activité spécifique : par définition, 50 unités correspond à la quantité de LIF de souris requise pour induire une différenciation chez 50 % des colonies de cellules du type M1 dans des cultures sur gélose de 1 ml.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Facteur inhibiteur de la leucémie, de souris
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1