Principaux documents
MAB5262
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, RT97
Synonyme(s) :
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Nom du produit
Anticorps anti-neurofilament 200 kDa, clone RT97, clone RT97, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RT97, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
Description générale
Les neurofilaments sont un type de filament intermédiaire qui sert d'élément majeur du cytosquelette soutenant le cytoplasme de l'axone. Ils sont les composants fibrillaires les plus abondants de l'axone, étant en moyenne 3 à 10 fois plus fréquents que les microtubules axonaux. Les neurofilaments (10 nm de diamètre) sont construits à partir de trois protofibrilles entrelacées, elles-mêmes composées de deux complexes de protofilaments tétramériques de protéines monomères. Les protéines du triplet du neurofilament (68/70, 160 et 200 kDa) sont présentes à la fois dans le système nerveux central et périphérique et sont généralement spécifiques aux neurones. La protéine NF-L de 68/70 kDa peut s'auto-assembler en une structure filamenteuse, mais les protéines NF-M de 160 kDa et NF-H de 200 kDa nécessitent la présence de la protéine NF-L de 68/70 kDa pour s'assembler. Les neuroromes, les ganglioneuromes, les gangliogliomes, les ganglioneuroblastomes et les neuroblastomes présentent une coloration positive des neurofilaments. Bien qu'ils soient généralement limités aux neurones, les neurofilaments ont été détectés dans des paragangliomes et des phéochromocytomes surrénaliens et extra-surrénaliens. Les carcinoïdes, les carcinomes neuroendocriniens de la peau et les carcinomes pulmonaires à cellules en grains d'avoine expriment également des neurofilaments. Pour plus d'informations sur les neurofilaments, voir le tableau en ligne des marqueurs spécifiques aux types cellulaires du système nerveux dans la section Support technique Millipore.
Spécificité
L'anticorps reconnaît un épitope présent sur les neurofilaments humains de 200 kDa et sur les neurofilaments bovins de 160 kDa et 200 kDa(2). Il réagit avec de nombreux neurites des plaques séniles humaines et décore les enchevêtrements neurofibrillaires (NFT) (p. ex. dans les cellules pyramidales de l'hippocampe et les neurones du cortex cérébral des sujets atteints d'une démence sénile de type Alzheimer).
Immunogène
Préparation de protéines de cerveau de rat
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie :
1 à 10 μg/ml
Immunohistochimie (paraffine) :
Images représentatives d'un précédent lot.
Coloration optimale avec démasquage d'épitope dans du tampon citrate à pH 6,0 : Cervelet humain
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l′utilisateur final.
L'anticorps anti-neurofilament de 200 kDa, clone RT97, est un anticorps dirigé contre le neurofilament 200 kDa destiné à l'analyse par IH, IH(P) et WB.
Sous-domaine de recherche
Métabolisme des neurones et neurofilaments
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de membranes de cerveau de souris.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500e de ce anticorps a permis de détecter le neurofilament dans 10 µg de lysats de membrane de cerveau de souris.
Description de la cible
200 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant du tampon phosphate 0,02 M, du NaCl 0,25 M et 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissu cérébral
Neurones en culture
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
S Hou et al.
Neuroscience, 159(1), 369-379 (2009-01-17)
Autonomic dysreflexia is a potentially life-threatening hypertensive syndrome following high thoracic (T) spinal cord injury (SCI). It is commonly triggered by noxious pelvic stimuli below the injury site that correlates with increased sprouting of primary afferent C-fibers into the lumbosacral
H U De Schepper et al.
The Journal of physiology, 586(21), 5247-5258 (2008-08-30)
Patients with inflammatory bowel disease often suffer from gastrointestinal motility and sensitivity disorders. The aim of the current study was to investigate the role of transient receptor potential of the vanilloid type 1 (TRPV1) receptors in the pathophysiology of colitis-induced
Yinhai Wang et al.
PloS one, 7(2), e30632-e30632 (2012-03-01)
Co-localisation is a widely used measurement in immunohistochemical analysis to determine if fluorescently labelled biological entities, such as cells, proteins or molecules share a same location. However the measurement of co-localisation is challenging due to the complex nature of such
SnoN facilitates axonal regeneration after spinal cord injury.
Do, JL; Bonni, A; Tuszynski, MH
Testing null
Handong Ouyang et al.
Molecular pain, 12 (2016-05-14)
Previous studies have shown that ulinastatin, an effective inhibitor of the inflammatory response in clinical applications, can attenuate hyperalgesia in rodents. However, the underlying mechanism remains unclear. In the present study, we first examined the change in the calcineurin level