Merck
AB1989
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
bovine, rat, human, pig, mouse
Application:
IHC, WB
Citations:
58
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Anticorps anti-neurofilament H (200 kDa), CT, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
bovine, rat, human, pig, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Nefh(528842)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
General description
200 kDa
Les neurofilaments sont un type de filament intermédiaire qui sert d'élément majeur du cytosquelette soutenant le cytoplasme de l'axone. Ils sont les composants fibrillaires les plus abondants de l'axone, étant en moyenne 3 à 10 fois plus fréquents que les microtubules axonaux. Les neurofilaments (10 nm de diamètre) sont construits à partir de trois protofibrilles entrelacées, elles-mêmes composées de deux complexes de protofilaments tétramériques de protéines monomères. Les protéines du triplet du neurofilament (68/70, 160 et 200 kDa) sont présentes à la fois dans le système nerveux central et périphérique et sont généralement spécifiques aux neurones. La protéine NF-L de 68/70 kDa peut s'auto-assembler en une structure filamenteuse, mais les protéines NF-M de 160 kDa et NF-H de 200 kDa nécessitent la présence de la protéine NF-L de 68/70 kDa pour s'assembler. Les neuroromes, les ganglioneuromes, les gangliogliomes, les ganglioneuroblastomes et les neuroblastomes présentent une coloration positive des neurofilaments. Bien qu'ils soient généralement limités aux neurones, les neurofilaments ont été détectés dans des paragangliomes et des phéochromocytomes surrénaliens et extra-surrénaliens. Les carcinoïdes, les carcinomes neuroendocriniens de la peau et les carcinomes pulmonaires à cellules en grains d'avoine expriment également des neurofilaments. Pour plus d'informations sur les neurofilaments, voir le tableau en ligne "Marqueurs spécifiques aux types cellulaires du système nerveux" dans la section "Support technique CHEMICON".
Immunogen
Protéine de fusion recombinante contenant la région C-terminale extrême de NF-H de rat, préparée à partir de corps d'inclusion d'E. coli par dissolution dans l'urée, suivie d'une chromatographie d'échange d'ions DEAE-cellulose. L'immunogène n'inclut pas la lysine-sérine-proline.
Épitope : région C-terminale
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Détection du neurofilament H (200 kDa) à l'aide de cet anticorps anti-neurofilament H (200 kDa), région C-terminale validée pour les analyses en IH et WB.
Immunoblotting
Immunohistochimie : 1/200e
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Métabolisme des neurones et neurofilaments
Marqueurs neuronaux et gliaux
Biochem/physiol Actions
Coloration forte et spécifique pour le NF-H sans réactivité croisée pour le NF-M ou le NF-L. Réagit avec les formes phosphorylée et déphosphorylée du neurofilament 200 kDa. Colore les neurones du système nerveux central et périphérique, y compris les nouveaux processus dans tous les organes. Colore de préférence les processus nerveux.
Physical form
Antisérum de lapin pur, sans conservateurs.
Produit non purifié
Preparation Note
À conserver à -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Analysis Note
Témoin
Cerveau, nerf périphérique
Other Notes
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB1982
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'humain ou l'animal.
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c