MAB1953
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P3G8
Synonyme(s) :
CD51
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Integrin αV Antibody, clone P3G8, clone P3G8, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P3G8, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAV(3685)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry: 1:1,000. Will react with some lymphoid cell lines (B cells), many carcinoma and melanoma cell lines and osteosarcomas.
Flow cytometry
Immunoprecipitation
FACS
EIA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable