Merck
Toutes les photos(6)
Documents
MAB1637
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-tubuline (isoforme bêta III, extrémité C-terminale), clone TU-20 (similaire à TUJ1)
ascites fluid, clone TU-20 (Similar to TUJ1), Chemicon®
Synonyme(s) :
Tubulin beta-III, tubulin, beta 3, tubulin, beta 4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TU-20 (Similar to TUJ1), monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, avian, human, bovine, monkey, pig, sheep
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TUBB3(10381)
Description générale
La tubuline est l'un des membres d'une petite famille de protéines globulaires. Les membres les plus connus de la famille des tubulines sont la tubuline α et la tubuline β, les protéines qui composent les microtubules. Chacune a un poids moléculaire de 55 kDa environ. Les microtubules sont assemblés à partir de dimères de tubuline α et β. Ces sous-unités sont légèrement acides, et présentent un point isoélectrique compris entre 5,2 et 5,8. On a longtemps pensé que la tubuline était spécifique aux eucaryotes. Il a toutefois été montré récemment que la protéine FtsZ, intervenant dans la division des cellules procaryotes, était liée à la tubuline du point de vue de l'évolution.
Spécificité
Des réactions croisées sont à prévoir avec les espèces aviaires, porcines (porc), bovines, ainsi que le rat, le mouton, le singe et l'homme. La réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été confirmée.
L'anticorps réagit avec l'extrémité C-terminale de l'isoforme III bêta de la tubuline spécifique aux neurones. Il ne permet pas d'identifier la tubuline bêta présente dans les cellules gliales.
Immunogène
Peptide de synthèse correspondant aux acides aminés 443 à 450 (ESEAQGPK) de la tubuline bêta de classe III humaine et conjugué à de la KLH.
Épitope : région C-terminale
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie :
Sur des coupes de tissus congelés et fixés au formol ou inclus en paraffine : dilution au 1/20-1/100e d'un précédent lot. Il est recommandé de réaliser un démasquage antigénique au tampon citrate à haute température avec les coupes de tissus inclus en paraffine.
Immunoprécipitation :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en immunoprécipitation.
Immunocytochimie :
Une dilution au 1/100 à 1/500e d'un précédent lot a été utilisée sur des cellules fixées.
Immunoblotting 
Dilution au 1/1000e. L'anticorps détecte une unique bande à 50 kDa correspondant à la tubuline bêta de classe III.
ELISA :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé dans un test ELISA.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer la dilution de travail optimale.
L'anticorps anti-tubuline (isoforme bêta III, extrémité C-terminale), clone TU-20 (similaire à TUJ1), est un anticorps dirigé contre la tubuline et destiné aux analyses par ELISA, IC, IH, IH(P), IP et WB. Il a été cité dans plus de 55 références bibliographiques.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter de la tubuline (βIII) dans 10 μg de lysats de cerveau de souris.
Description de la cible
55 kDa
Liaison
Remplace : 04-1049
Forme physique
IgG1 monoclonale de souris issue d'ascites dans du tampon PBS contenant 1 % de BSA et de l'azoture de sodium 15 mM.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C, en aliquotes non diluées, pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Après la première décongélation, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif : tissu cérébral ou neurones de n'importe quel type.
Témoin négatif : tissu non neural ou astrocytes.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Function of mouse embryonic stem cell-derived supporting cells in neural progenitor cell maturation and long term expansion.
Guan, Y; Du, QA; Zhu, W; Zou, C; Wu, D; Chen, L; Zhang, YA
Testing null
Shelley R Hough et al.
PloS one, 4(11), e7708-e7708 (2009-11-06)
Commitment in embryonic stem cells is often depicted as a binary choice between alternate cell states, pluripotency and specification to a particular germ layer or extraembryonic lineage. However, close examination of human ES cell cultures has revealed significant heterogeneity in
Yoshitaka Uno et al.
Human gene therapy, 22(6), 711-719 (2010-12-21)
We originally reported the use of vitamin E (α-tocopherol) as an in vivo vector of short-interfering RNA (siRNA) to the liver. Here, we apply our strategy to the brain. By combining high-density lipoprotein (HDL) as a second carrier with α-tocopherol-conjugated
Andrew Campbell et al.
Glia, 64(2), 227-239 (2015-10-16)
Astroglial dysfunction plays an important role in neurodegenerative diseases otherwise attributed to neuronal loss of function. Here we focus on the role of astroglia in ataxia-telangiectasia (A-T), a disease caused by mutations in the ataxia-telangiectasia mutated (ATM) gene. A hallmark
Agnese Po et al.
The EMBO journal, 29(15), 2646-2658 (2010-06-29)
Hedgehog (Hh) pathway has a pivotal function in development and tumorigenesis, processes sustained by stem cells (SCs). The transcription factor Nanog controls stemness acting as a key determinant of both embryonic SC self-renewal and differentiated somatic cells reprogramming to pluripotency
Articles
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Afficher tout
Protocoles
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.