Key Documents
AB5543
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-MAP2
Chemicon®, from chicken
Synonyme(s) :
Anti-MAP-2, Anti-MAP2A, Anti-MAP2B, Anti-MAP2C
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Map2(25595)
Spécificité
Protéine MAP2 (protéine associée aux microtubules 2). L'anticorps devrait réagir avec tous les mammifères.
Immunogène
Protéine MAP2 de cerveau de bovin purifiée
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-MAP2 est un anticorps dirigé contre MAP2 destiné aux analyses par IC, IH et WB.
Sous-domaine de recherche
Marqueurs neuronaux et gliaux
Métabolisme des neurones et neurofilaments
Western blotting : 1/5 000-1/10 000 avec de l'ECL. Reconnaît un doublet de ~280 kDa et un doublet de ~70 kDa.
Immunohistochimie sur coupes de tissus congelés. Suggestion pour la fixation : 4 % de paraformaldéhyde (1-10 minutes) puis 5 minutes dans du méthanol à -20 °C.
Immunocytochimie : Dilution au 1/5 000-1/10 000e de cellules dans une culture tissulaire fixée pendant 1-10 minutes dans du formol à 10 % puis passée cinq minutes dans du méthanol à -20 °C.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Description de la cible
Reconnaît un doublet de ~280 kDa et un doublet de ~70 kDa
Forme physique
Format : Purifié
IgY de poulet purifiée. En solution dans du PBS contenant de l'azoture de sodium 5 mM.
Précipitation au sulfate d'ammonium
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C pendant 1 an à partir de la date d'expédition. Diviser en aliquotes afin d'éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Contrôle positif = cortex cérébral. Contrôle négatif = foie ou rein.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Stimulation of Glia Reveals Modulation of Mammalian Spinal Motor Networks by Adenosine.
Acton, D; Miles, GB
Testing null
Riikka H Hämäläinen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(38), E3622-E3630 (2013-09-05)
Mitochondrial DNA (mtDNA) mutations manifest with vast clinical heterogeneity. The molecular basis of this variability is mostly unknown because the lack of model systems has hampered mechanistic studies. We generated induced pluripotent stem cells from patients carrying the most common
Yumiko V Taguchi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(40), 9617-9631 (2017-08-30)
Glucocerebrosidase 1 (GBA) mutations responsible for Gaucher disease (GD) are the most common genetic risk factor for Parkinson's disease (PD). Although the genetic link between GD and PD is well established, the underlying molecular mechanism(s) are not well understood. We
Leanne J M Schmitz et al.
eLife, 6 (2017-12-05)
Glutamatergic synapses rely on AMPA receptors (AMPARs) for fast synaptic transmission and plasticity. AMPAR auxiliary proteins regulate receptor trafficking, and modulate receptor mobility and its biophysical properties. The AMPAR auxiliary protein Shisa7 (CKAMP59) has been shown to interact with AMPARs
J A Fantuzzo et al.
eNeuro, 4(6) (2017-12-09)
Synapse formation analyses can be performed by imaging and quantifying fluorescent signals of synaptic markers. Traditionally, these analyses are done using simple or multiple thresholding and segmentation approaches or by labor-intensive manual analysis by a human observer. Here, we describe