Key Documents
LIF2050
Sigma-Aldrich
Facteur inhibiteur de la leucémie, de souris
50 µg, mouse recombinant LIF protein, expressed in E. coli, suitable for stem cell culture
Synonyme(s) :
LIF, Differentiation-stimulating Factor, D Factor
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.81
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Activité spécifique
≥1 x 10(E8) U/mg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
100 μg/mL
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Impuretés
<0.1 ng/mg Endotoxin (of LIF)
Entrée
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le facteur inhibiteur de la leucémie (LIF) est un facteur lymphoïde qui favorise le maintien à long terme des cellules souches embryonnaires en supprimant la différenciation spontanée. Le LIF présente un certain nombre d'autres activités, notamment la différenciation des neurones cholinergiques, le contrôle de la pluripotence des cellules souches, le métabolisme osseux et le métabolisme des graisses, la mitogenèse de certaines lignées cellulaires facteur-dépendantes et la promotion de la production de mégacaryocytes in vivo. Le LIF de souris est une protéine de 22 kDa contenant 203 résidus d'acides aminés.
Origine du produit : le mLIF est exprimé dans E. coli sous la forme d'une protéine de fusion avec de la GST à l'aide du système d'expression pGEX, clivé de la fraction GST par la thrombine puis purifié par plusieurs étapes de FPLC.
Application
50 µg, protéine LIF de souris recombinante, exprimée dans E. coli, convenant à la culture de cellules souches
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
PROTOCOLE DE QC
Essai biologique M1
1. L'essai biologique M1 est réalisé à l'aide de cultures in vitro sur gélose semi-rigide, comprenant environ 300 cellules dans des volumes de 1 ml de DME contenant 20 % de FCS dans de la gélose à 0,3 %.
2. Ajouter 100 μl d'échantillon ou de mLIF (10(E4) unités/ml dans du FCS à 5 % dans une solution saline isotonique) à des dilutions en série au 1/2 en duplicats dans des boîtes de Petri de 35 mm.
3. Ajouter à deux lames de contrôle 100 μl de FCS à 5 % dans une solution saline isotonique.
4. Incuber à 37 °C pendant 7 jours dans une atmosphère entièrement humidifiée constituée de CO2 à 10 % dans de l'air.
5. Compter le nombre de colonies présentant une différenciation (remarque : par définition, 50 unités correspond à la quantité d'activité entraînant une différenciation de 50 % des colonies).
Définition de l'unité
Activité spécifique : par définition, 50 unités correspond à la quantité de LIF de souris requise pour induire une différenciation chez 50 % des colonies de cellules du type M1 dans des cultures sur gélose de 1 ml.
Forme physique
En solution dans du PBS à pH 7,4 contenant 0,02 % de Tween 20. Aucun conservateur ajouté.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 6 à 12 mois. D'autres dilutions doivent être réalisées dans du tampon ou du milieu additionné de protéine (1 % de BSA par exemple) ou de Tween 20.
Remarque sur l'analyse
A donné un résultat négatif lors de tests aseptiques et de tests de mycoplasmes.
Activité spécifique : L'activité du LIF de souris est déterminée par sa capacité à induire une différenciation chez des cellules de leucémie myéloïde M1 murines. La concentration de LIF de souris minimale pouvant être détectée dans cet essai est de 0,5 ng/ml.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
LICENCE SELON LIBELLÉ ("LABEL LICENSE") - USAGE EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ A LA RECHERCHE
Le facteur inhibiteur de la leucémie ("LIF") est protégé par les brevets américains n° 5 443 825 et 5 750 654 et les brevets canadiens n° 1 341 581 et 1 341 469 détenus par AMRAD Corporation Ltd. et sous licence exclusive accordée à Millipore pour les activités de recherche. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins de recherche et non à des fins commerciales, telles que la fabrication ou le développement d'autres produits de recherche à partir de ce produit ou l'utilisation de ce produit en tant que composant d'un kit de recherche. Ce produit ne doit pas être utilisé chez l'homme ou à des fins de diagnostic.
L'acheteur peut refuser les conditions de cette licence selon le libellé ("label license") en renvoyant le produit non ouvert, auquel cas il recevra un remboursement total du prix d'achat qu'il a payé.
Pour les entités à but lucratif ou les entités de recherche à but commercial, il est nécessaire d'acheter ce produit pour mettre en œuvre une licence commerciale distincte avec Millipore dans les trois mois suivant l'achat. Les chercheurs ne peuvent transférer ce produit ou ses dérivés à des chercheurs effectuant des recherches à but commercial dans d'autres organisations à but non lucratif, ou à des organisations à but lucratif, sans l'autorisation écrite expresse de Millipore, et sans que ces entités aient obtenu une licence expresse de la part de Millipore pour l'utilisation du produit. À l'exception de ce qui est expressément prévu dans les présentes, le cessionnaire de ce produit n'a pas le droit de transférer ce produit ou ses dérivés à toute autre personne ou entité.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Leukemia Inhibitory Factor (LIF) is a stem cell growth factor used for the in vitro culture of pluripotent mouse embryonic stem cells (ES cells).