HVHP04700
Filtre membrane en PVDF, dimension de pores de 0,45 μm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Durapore®, 0,45 µm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
125 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
75 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Produit décliné en plusieurs dimensions de pores (versions hydrophile et hydrophobe) pour répondre aux besoins de votre application
- Les filtres membranes Durapore adsorbent très peu les protéines, ce qui limite les interactions avec votre échantillon et maximise son recouvrement
Application
- Clarification de l'air
- Filtration de gaz et de solvants
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.