Principaux documents
HAWP29325
Millipore
membrane MF-Millipore
pore size 0.45 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.45 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Paramètres
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
293 mm
Épaisseur
180 μm
Extractibles par gravimétrie
2.5%
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacité
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
Point de bulle
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HAWP
Type de filtre : filtre écran
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : voir la première page du guide sur l'inspection visuelle
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Diogo B Peruchetti et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 674, 108115-108115 (2019-09-29)
Evidence points to a possible role of tubular sodium reabsorption in worsening renal injury. Proximal tubule (PT) albumin overload is a critical process in the development of tubule-interstitial injury (TII), and consequently in progression of renal disease. We studied the