Key Documents
FAK100
Sigma-Aldrich
Kit de coloration du cytosquelette d'actine et de l'adhérence focale
The Actin Cytoskeleton & Focal Adhesion Staining Kit consists of TRITC-conjugated phalloidin, anti-Vinculin & DAPI for the immunofluorescent staining of actin filaments in the cytoskeleton as well as the nucleus of the cells.
Synonyme(s) :
Actin Staining Kit
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Espèces réactives
bovine, pig, human, rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le kit de coloration du cytosquelette d'actine et de l'adhésion focale comprend trois composants (phalloïdine conjuguée au TRITC, anti-vinculine et DAPI) pour la coloration immunofluorescente des filaments d'actine dans le cytosquelette, des contacts focaux ainsi que du noyau des cellules.
Les réactifs et le matériel fournis dans le kit de coloration du cytosquelette d'actine et de l'adhésion focale sont suffisants pour 100 tests (y compris les contrôles).
Introduction
Le cytosquelette d'actine est un réseau hautement dynamique composé de polymères d'actine et d'une grande variété de protéines associées. Le cytosquelette d'actine a pour fonction d'assurer une variété de fonctions biologiques essentielles dans toutes les cellules eucaryotes, y compris le mouvement intra- et extracellulaire et le soutien structural. Pour assurer ces fonctions, l'organisation du cytosquelette d'actine doit être très fortement régulée à la fois dans le temps et dans l'espace. De nombreuses protéines associées au cytosquelette d'actine constituent donc des cibles potentielles des voies de signalisation contrôlant l'assemblage de l'actine. L'assemblage du cytosquelette d'actine est régulé à plusieurs niveaux, y compris l'organisation des monomères d'actine (protéine G) en polymères d'actine et la superorganisation des polymères d'actine en un réseau filamenteux (actine F : principal composant des microfilaments) [1]. Cette superorganisation des polymères d'actine en un réseau filamenteux est médiée par des protéines de liaison latérale ou de réticulation de l'actine [2, 3, 4]. Le cytosquelette d'actine est une structure dynamique : sa forme et son organisation varient rapidement en réponse à des stimuli et à la progression du cycle cellulaire. Par conséquent, une perturbation au niveau de sa régulation normale peut entraîner des transformations cellulaires, et donc un cancer. Il a été démontré que les cellules transformées contiennent moins d'actine F que les cellules non transformées et présentent une coordination atypique des niveaux d'actine F tout au long du cycle cellulaire [5]. L'orientation des filaments d'actine à l'intérieur d'une cellule est un déterminant important de la forme et de la motilité cellulaires. Par conséquent,
L'adhésion focale et les jonctions d'adhérence sont des complexes associés à la membrane qui servent de sites de nucléation pour les filaments d'actine et de liaisons transversales entre l'extérieur de la cellule, la membrane plasmique et le cytosquelette d'actine [6]. La fonction des adhésions focales est structurelle ; elles permettent de relier la MEC (à l'extérieur) au cytosquelette d'actine (à l'intérieur). Ces adhésions focales constituent également des sites de transduction du signal, initiant des voies de signalisation en réponse à l'adhésion. Les adhésions focales sont constituées de récepteurs de type intégrine qui sont attachés à la matrice extracellulaire et sont associés de manière intracellulaire à des complexes protéiques contenant de la vinculine (marqueur universel d'adhésion focale), de la taline, de l'a-actinine, de la paxilline, de la tensine, de la zyxine et de la kinase d'adhésion focale (FAK) [7,8].
Le kit de coloration du cytosquelette d'actine et de l'adhésion focale de CHEMICON (réf. FAK100) est un outil immunocytochimique très sensible qui contient de la phalloïdine marquée par fluorescence (phalloïdine conjuguée au TRITC) pour cartographier l'orientation locale des filaments d'actine dans la cellule et un anticorps monoclonal de souris contre la vinculine qui est très spécifique pour la coloration des contacts focaux dans les cellules.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Composants
Anticorps monoclonal de vinculine, clone purifié 7F9 (réf. 90227). Un flacon contenant 100 µl à 1 mg/ml.
Phalloïdine conjuguée au TRITC (réf. 90228). Un flacon contenant 15 µg
DAPI (réf. 90229). Un flacon contenant 100 µl.
Stockage et stabilité
Lorsqu'il est conservé entre 2 et 8 ºC, les composants du kit sont stables jusqu'à la date de péremption. Ne pas congeler ni exposer à des températures élevées. Jeter tous les réactifs restants après la date de péremption.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Manipulating location, polarity, and outgrowth length of neuron-like pheochromocytoma (PC-12) cells on patterned organic electrode arrays.
Yu-Sheng Hsiao,Chung-Chih Lin,Hsin-Jui Hsieh,Shih-Min Tsai,Chiung-Wen Kuo,Chih-Wei Chu,Peilin Chen
Lab on a chip null
Mitochondria-targeted peptide MTP-131 alleviates mitochondrial dysfunction and oxidative damage in human trabecular meshwork cells.
Min Chen,Bingqian Liu,Qianying Gao,Yehong Zhuo,Jian Ge
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Enhancing cell affinity of nonadhesive hydrogel substrate: the role of silica hybridization.
Chunming Wang, Jing Bai, Yihong Gong, Feng Zhang, Jiangbo Shen, Dong-An Wang
Biotechnology Progress null
Correlation of anisotropic cell behaviors with topographic aspect ratio.
Adam S Crouch, D Miller, Kevin J Luebke, W Hu
Biomaterials null
RGD peptide-conjugated poly(dimethylsiloxane) promotes adhesion, proliferation, and collagen secretion of human fibroblasts
Li, Bin, et al
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 79, 989-998 (2006)