65906
Phalloidin–Atto 647N
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (HPLC)
Synonyme(s) :
Atto 647N, Atto 647N-Phalloidin
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Essai
≥80% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol
Absorption UV
λ: 640-646 nm Amax
Adéquation
suitable for fluorescence
Méthode de détection
fluorometric
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- StrongAbsorption.
- HighFluorescence quantum yield.
- HighPhotostability.
- MinimalTriplet formation.
- GoodSolubility.
- Excellent Ozone Resistance.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges