Principaux documents
CBL202
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-vimentine, clone VIM 3B4
clone VIM 3B4, Chemicon®, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
VIM 3B4, monoclonal
Espèces réactives
chicken, amphibian, bovine, monkey, canine, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... VIM(7431)
Spécificité
Produit hautement spécifique de la vimentine, une protéine de la famille des filaments intermédiaires, présente dans toutes les cellules d'origine mésenchymateuse. Cet anticorps est positif pour les cellules dérivées de cellules mésenchymateuses, notamment les cellules endothéliales et certaines cellules de muscle lisse du systèmes vasculaire, les fibroblastes, le tissu conjonctif, tous les types de globules rouges, y compris les thymocytes, les cellules de Sertoli testiculaires et interstitielles, et les cellules de follicule ovarien. Il peut aussi servir à détecter la co-expression de la vimentine en association avec d'autres protéines de filament intermédiaire. VIM 3B4 s'est avéré être l'anticorps monoclonal le plus performant vis-à-vis de la vimentine. Les tumeurs spécifiquement détectées sont le sarcome (notamment le myosarcome), le lymphome et le mélanome. La région de liaison de l'anticorps monoclonal VIM3B4 a été caractérisée par Bohn et al. (1992). Ces auteurs ont localisé l'épitope sur la partie en hélice alpha de la vimentine (bobine 2 du domaine en bâtonnet). Suite à une substitution de l'acide aminé en position 353 dans la vimentine murine (susceptible d'expliquer la faible réaction croisée entre l'anticorps et la vimentine murine), ils ont pu affiner l'emplacement de la région de liaison et la situer autour de la position 353. Ces observations ont été confirmées par des expériences de mutagenèse et de troncature menées avec de la vimentine humaine (Rogers et al., 1995). Polypeptide réagissant : protéine de filament intermédiaire (vimentine) d'un poids moléculaire de 57 kDa issue de cellules mésenchymateuses.
Immunogène
Vimentine purifiée issue de cristallin de bovin
Application
Western blot
Immunohistochimie : Dilution au 1/100e ; coupes de tissus inclus en paraffine et congelés avec un minimum d'une heure d'incubation (plus longtemps avec la paraffine) ; un prétraitement par protéase est recommandé pour les coupes incluses en paraffine.
Immunofluorescence
ELISA
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'utilisation de cet anticorps anti-vimentine, clone VIM 3B4, a été validée en IF, IH(P), WB et pour les tests ELISA pour la détection de la vimentine.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Description de la cible
57 kDa
Forme physique
Format : Purifié
Immunoglobuline purifiée sur protéine A et présentée sous forme lyophilisée. Reconstituer avec 1 ml d'eau distillée. Solution finale : PBS à pH 7,4, avec 0,5 % de BSA et 0,09 % d'azoture de sodium.
Purification sur protéine A
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Positif avec les cellules RD, les cellules gliomales, les fibroblastes (SV-80) et la lignée cellulaire MDCK
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
?-fetoprotein involvement during glucocorticoid-induced precocious maturation in rat colon.
Chen M, Sun P, Liu XY, Dong D, Du J, Gu L, Ge YB
World Journal of Gastroenterology null
W Bohn et al.
Experimental cell research, 201(1), 1-7 (1992-07-01)
Two commercially available monoclonal antibodies raised against the intermediate filament protein vimentin were characterized concerning their species-specific reaction pattern on vertebrate cells. The antibody V9 exhibited extensive reactivity with vimentin of all mammalian species tested, but specifically did not detect
K R Rogers et al.
European journal of cell biology, 66(2), 136-150 (1995-02-01)
We have investigated the effect of stepwise truncating the carboxyterminal domain ("tail") of the intermediate filament (IF) protein vimentin of the clawed toad, Xenopus laevis, on filament assembly in vitro and, using cell transfection, in vivo and also on the
Dynamic epigenetic regulation of the microRNA-200 family mediates epithelial and mesenchymal transitions in human tumorigenesis.
V Davalos,C Moutinho,A Villanueva,R Boque,P Silva,F Carneiro,M Esteller
Oncogene null
Cytoskeletal components of lymphoid organs. I. Synthesis of cytokeratins 8 and 18 and desmin in subpopulations of extrafollicular reticulum cells of human lymph nodes, tonsils, and spleen.
Franke, W W and Moll, R
Differentiation, 36, 145-163 (1987)