ABS181
Anti-PDE4B2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
cAMP-specific 3′,5′-cyclic phosphodiesterase 4B, DPDE4, PDE32
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (immunogen homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDE4B(5142)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PDE4B2 on 10 µg of Rat brain membrane tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat brain membrane tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable