Principaux documents
AB5733
Sigma-Aldrich
Anti-Vimentin Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-F5H288
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Nom du produit
Anticorps anti-vimentine, serum, Chemicon®
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse, chicken, feline, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VIM(7431)
Spécificité
Reconnaît la vimentine.
Immunogène
Vimentine recombinante.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez la vimentine à l'aide de cet anticorps anti-vimentine dont l'utilisation a été validée en IC.
Immunocytochimie : Dilution au 1/1000-1/5000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Sous-domaine de recherche
Cytosquelette
Forme physique
IgY de poulet dans du PBS avec de l'azoture de sodium 5 mM comme agent de conservation.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C pendant 1 an à compter de la date d'expédition. À diviser en aliquotes pour éviter les congélations et décongélations répétées. Pour récupérer le maximum de produit, centrifuger le flacon d'origine après décongélation et avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu de carcinome du sein, côlon, prostate, amygdale, lymphome amygdalien, utérus, urètre.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
A mammary stem cell population identified and characterized in late embryogenesis reveals similarities to human breast cancer.
Spike, BT; Engle, DD; Lin, JC; Cheung, SK; La, J; Wahl, GM
Cell Stem Cell null
GFAP isoforms in adult mouse brain with a focus on neurogenic astrocytes and reactive astrogliosis in mouse models of Alzheimer disease.
Kamphuis, W; Mamber, C; Moeton, M; Kooijman, L; Sluijs, JA; Jansen, AH; Verveer et al.
Testing null
Endotoxin-induced inflammation down-regulates L-type amino acid transporter 1 (LAT1) expression at the blood-brain barrier of male rats and mice.
Wittmann, G; Mohacsik, P; Balkhi, MY; Gereben, B; Lechan, RM
Fluids and Barriers of the Cns null
Martina Moeton et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 73(21), 4101-4120 (2016-05-05)
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) is the characteristic intermediate filament (IF) protein in astrocytes. Expression of its main isoforms, GFAPα and GFAPδ, varies in astrocytes and astrocytoma implying a potential regulatory role in astrocyte physiology and pathology. An IF-network is
Lianwu Fu et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 92, 1-9 (2016-01-26)
Previous work has identified mast cells as the major source of chymase largely associated with a profibrotic phenotype. We recently reported increased fibroblast autophagic procollagen degradation in a rat model of pure volume overload (VO). Here we demonstrate a connection