Documents
AP114P
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgM humaine, Fc5µ, conjugué à de l'HRP
Chemicon®, from goat
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'IgM représente environ 10 % des immunoglobulines sériques. L'IgM joue un rôle important dans la phase précoce de la réponse immunitaire face à la plupart des antigènes et prédomine dans certaines réponses anticorps telles que celles des anticorps "naturels" des groupes sanguins. L'IgM (avec l'IgD) est la principale immunoglobuline exprimée à la surface des lymphocytes B.
Spécificité
D'après des tests réalisés par immunoélectrophorèse, l'anticorps réagit avec la partie Fc5µ de la chaîne lourde de l'IgM humaine. Ne présente aucune réaction avec l'IgG ou l'IgA humaines, ni avec les chaînes légères des immunoglobulines humaines. Aucune réactivité avec des protéines sériques autres que des immunoglobulines n'a été détectée, mais il y a un risque de réactivité croisée entre cet anticorps et les IgM d'autres espèces.
Immunogène
Préparé à partir de fragments purifiés d'IgM humaine Fc5µ.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Dosages immuno-enzymatiques (EIA) : dilution du 1/5 000 au 1/100 000e.
Western blotting : 1/5 000-1/200 000
Immunohistochimie : dilution du 1/500e au 1/5000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps de chèvre anti-IgM humaine, Fc5µ, conjugué à la HRP, est un anticorps dirigé contre l'IgM humaine pour à une utilisation en ELISA et en WB.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires spécifiques d'un fragment
Forme physique
Phosphate de sodium 0,01 M, NaCl 0,25 M (pH 7,6), avec 15 mg/ml de BSA. Sans conservateurs. Produit lyophilisé.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lin Sun et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 11, 1320586-1320586 (2023-12-21)
Plants are being increasingly recognized for the production of complex human proteins, including monoclonal antibodies (mAbs). Various methods have been applied to boost recombinant expression, with DNA codon usage being an important approach. Here, we transiently expressed three complex human
Krasimir Kostov et al.
Pathophysiology : the official journal of the International Society for Pathophysiology, 29(3), 426-434 (2022-08-24)
The increased glycation of elastin is an important factor in vascular changes in diabetes. Using the ELISA method, we determined serum levels of IgM and IgG autoantibodies to advanced glycation end products of vascular elastin (anti-AGE EL IgM and anti-AGE
Cleopatra K Mugyenyi et al.
PloS one, 8(7), e68304-e68304 (2013-07-19)
Antibodies to P. falciparum apical membrane protein 1 (AMA1) may contribute to protective immunity against clinical malaria by inhibiting blood stage growth of P. falciparum, and AMA1 is a leading malaria vaccine candidate. Currently, there is limited knowledge of the
Sanne Reijm et al.
Arthritis research & therapy, 23(1), 230-230 (2021-09-05)
Anti-modified protein antibodies (AMPA) targeting citrullinated, acetylated and/or carbamylated self-antigens are hallmarks of rheumatoid arthritis (RA). Although AMPA-IgG cross-reactivity to multiple post-translational modifications (PTMs) is evident, it is unknown whether the first responding B cells, expressing IgM, display similar characteristics
Krasimir Kostov et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 11(5) (2021-06-03)
Thickening of the vascular basement membrane (BM) is a fundamental structural change in the small blood vessels in diabetes. Collagen type IV (CIV) is a major component of the BMs, and monitoring the turnover of this protein in type 2