Documents
AP112P
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG humaine, conjugué à de la HRP
Chemicon®, from goat
Synonyme(s) :
Anti-Human IgG HRP Conjugate
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) appartient à la famille des immunoglobulines ; il s'agit d'un anticorps sérique largement exprimé. C'est une glycoprotéine dont le rôle principal est d'aider la défense immunitaire. L'IgG représente environ 70 % de l'immunoglobuline totale. L'IgG est une immunoglobuline monomère constituée de quatre chaînes polypeptidiques. Elle se compose de deux chaînes lourdes de 50 kDa (gamma) et de deux chaînes légères de 25 kDa qui sont reliées par des ponts disulfure. Chaque molécule possède deux sites de liaison à un antigène. L'IgG est l'immunoglobuline la plus abondante. Elle est répartie à parts égales entre le sang et les liquides tissulaires, et représente chez l'homme 75 % des immunoglobulines sériques. Elle est subdivisée en 4 sous-classes : IgG1 (66 %), IgG2 (23 %), IgG3 (7 %) et IgG4 (4 %).
Spécificité
Cet anticorps réagit avec les chaînes lourdes de l'IgG humaine ainsi qu'avec les chaînes légères communes à la plupart des immunoglobulines humaines.
Immunogène
Produit préparé à partir d'IgG humaine purifiée.
Application
L'anticorps de chèvre anti-IgG humaine conjugué à de la HRP a été utilisé :
  • pour détecter l'immunoglobuline G (IgG) liée dans un essai ELISA (essai d'immuno-absorption enzymatique).
  • en immunohistochimie ou en cytochimie à une dilution de 1/500-1/5 000.
  • en western blotting avec des substrats chromogènes à une dilution de 1/5 000-1/100 000 et avec des substrats d'ECL à une dilution de 1/10 000-1/200 000.
  • pour un essai immuno-enzymatique (EIA) à une dilution de 1/5 000-1/100 000.
Actions biochimiques/physiologiques
L'immunoglobuline G (IgG) intervient dans l'hypersensibilité de type II et de type III. Elle initie la voie classique du système du complément et neutralise les particules virales et les toxines. L'IgG maternelle est transmise au fœtus à travers le placenta, et assure les défenses immunitaires du nouveau-né contre les infections. Elle facilite la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant des anticorps (ADCC). L'IgG est digérée par la papaïne pour produire des fragments de liaison aux antigènes (Fab). La digestion de l'IgG par la pepsine conduit à la formation de fragments cristallisables (Fc). La mesure du taux d'IgG chez les patients infectés par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS‐CoV-2) peut permettre d'évaluer la gravité et le pronostic de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
Forme physique
Produit purifié par chromatographie d'immuno-affinité en utilisant un antigène couplé à des billes d'agarose. Produit lyophilisé. Tampon constitué de phosphate de sodium 0,01 M, de NaCl 0,25 M à pH 7,6 avec 15 mg/ml de BSA. Sans conservateurs.
Stockage et stabilité
Conserver le produit lyophilisé entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum à compter de la date de réception. Après reconstitution, le produit reste stable pendant six semaines entre 2 et 8 °C, en solution non diluée. Reconstituer le flacon avec 2 ml d'eau distillée. Pour un stockage prolongé du produit reconstitué, ajouter le même volume de glycérol de façon à obtenir une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver pendant 12 mois maximum à -20 °C en aliquotes non diluées. Remarque importante : après l'ajout du glycérol, la concentration de l'anticorps (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale ; les dilutions de travail finales doivent donc être ajustées en conséquence. Éviter les congélations/décongélations répétées.
AVERTISSEMENT :
L'azoture de sodium utilisé comme conservateur inhibe considérablement l'activité enzymatique de la peroxydase de raifort.
Autres remarques
Domaine de recherche : Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sun Woo Lim et al.
The Korean journal of internal medicine, 37(5), 1031-1049 (2022-06-21)
We previously proposed minicircle vector technology as the potential platform for the development and production of new biologics. In this study, we have designed a novel target molecule for the treatment of allograft rejection and evaluated its feasibility as the
The impact of timing of maternal influenza immunization on infant antibody levels at birth
Zhong Z, et al.
Clinical and Experimental Immunology, 195(2), 139-152 (2019)
Kyle E Korolowicz et al.
Cells, 10(9) (2021-09-29)
Current treatment options for patients infected with hepatitis B virus (HBV) are suboptimal, because the approved drugs rarely induce cure due to the persistence of the viral DNA genome in the nucleus of infected hepatocytes, and are associated with either
Arinjay Banerjee et al.
Microorganisms, 8(3) (2020-04-05)
The role of bats in the enzootic cycle of Lyme disease and relapsing fever-causing bacteria is a matter of speculation. In Canada, Borrelia burgdorferi sensu stricto (ss) is the genospecies that is responsible for most cases of Lyme disease in
Claudia Tapia-Alveal et al.
Communications biology, 3(1), 781-781 (2020-12-19)
Multiple myeloma (MM) is a neoplasm of plasma cells that secrete patient specific monoclonal immunoglobulins. A recognized problem in MM treatment is the early recognition of minimal residual disease (MRD), the major cause of relapse. Current MRD detection methods (multiparameter
Contenu apparenté
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.