Principaux documents
ABN60
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-tryptophane hydroxylase 2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
tryptophan hydroxylase 2, Tryptophan 5-monooxygenase 2, Neuronal tryptophan hydroxylase, tryptophan 5-hydroxylase 2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (immunogen homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TPH2(121278)
Description générale
La tryptophane hydroxylase 2 (TPH2) s'exprime de manière préférentielle dans le cerveau et jouerait un rôle important dans la synthèse de la sérotonine. Des recherches récentes ont mis en évidence un lien entre des taux élevés de TPH2 et le risque de suicide. Il se peut qu'un mauvais repliement de la TPH2 provoque une perte de la fonction neuronale de la sérotonine dans la maladie de Parkinson. La détection et le criblage de mutations particulières de la TPH2 ont été cités comme une possible approche pour prédire la sensibilité des patients à de potentiels traitements antidépresseurs, et pourraient peut-être même permettre de diagnostiquer des troubles comportementaux.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH, correspondant à la tryptophane hydroxylase 2 humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/400e d'un précédent lot a permis de détecter la tryptophane hydroxylase 2 dans du tissu de cortex cérébral de rat.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-tryptophane hydroxylase 2 permet de détecter le taux de tryptophane hydroxylase 2, et son utilisation a été publiée et validée en WB et en IH(P).
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Qualité
Évaluée par western blotting sur du lysat de tissu cérébral de rat.
Analyse par western blotting : 0,2 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la tryptophane hydroxylase 2 dans 10 µg de lysat de tissu cérébral de rat.
Description de la cible
~56 kDa (poids observé)
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de tissu cérébral de rat
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yong Han et al.
Nature communications, 12(1), 3525-3525 (2021-06-12)
Contrasting to the established role of the hypothalamic agouti-related protein (AgRP) neurons in feeding regulation, the neural circuit and signaling mechanisms by which they control energy expenditure remains unclear. Here, we report that energy expenditure is regulated by a subgroup
Yong Han et al.
Science advances, 7(22) (2021-05-28)
The neural circuitry mechanism that underlies dopaminergic (DA) control of innate feeding behavior is largely uncharacterized. Here, we identified a subpopulation of DA neurons situated in the caudal ventral tegmental area (cVTA) directly innervating DRD1-expressing neurons within the lateral parabrachial
Weixin Zhong et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(37), 8863-8875 (2017-08-20)
The ability to predict reward promotes animal survival. Both dopamine neurons in the ventral tegmental area and serotonin neurons in the dorsal raphe nucleus (DRN) participate in reward processing. Although the learning effects on dopamine neurons have been extensively characterized
Lauren J Donovan et al.
eLife, 8 (2019-07-30)
Formation of long-range axons occurs over multiple stages of morphological maturation. However, the intrinsic transcriptional mechanisms that temporally control different stages of axon projection development are unknown. Here, we addressed this question by studying the formation of mouse serotonin (5-HT)
Lely A Quina et al.
eNeuro, 7(3) (2020-04-26)
The lateral habenula (LHb) sends complex projections to several areas of the mesopontine tegmentum, the raphe, and the hypothalamus. However, few markers have been available to distinguish subsets of LHb neurons that may serve these pathways. In order to address