Key Documents
AB1541
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-tryptophane hydroxylase
Chemicon®, from sheep
Synonyme(s) :
Tryptophan 5-monooxygenase 1, indoleacetic acid-5-hydroxylase, tryptophan 5-hydroxylase, tryptophan 5-monooxygenase, tryptophan hydroxylase (tryptophan 5-monooxygenase), tryptophan hydroxylase 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TPH1(7166)
Description générale
La tryptophane hydroxylase (TPH) est une enzyme qui intervient dans la synthèse du neurotransmetteur sérotonine. Elle est responsable de l'ajout du groupe -OH (hydroxylation) en position 5 pour former l'acide aminé 5-hydroxytryptophane (5-HTP), qui constitue l'étape initiale et limite la vitesse de la synthèse de l'hormone sérotonine. C'est aussi la première enzyme qui intervient dans la synthèse de la mélatonine.
Spécificité
Reconnaît la tryptophane hydroxylase. Réagit avec les tissus cérébraux humains et de rat par immunotransfert et immunohistochimie. Compte tenu du degré relativement élevé d'homologie de la tryptophane hydroxylase, l'anticorps devrait présenter des réactions croisées avec d'autres espèces de mammifères. Des études récentes ont indiqué que AB1541 peut réagir faiblement avec la tyrosine hydroxylase en western blotting. La réactivité croisée à l'état natif n'a pas été testée.
Réagit avec les tissus cérébraux humains et de rat par immunotransfert et immunohistochimie. Compte tenu du degré relativement élevé d'homologie de la tryptophane hydroxylase, l'anticorps devrait présenter des réactions croisées avec d'autres espèces de mammifères.
Immunogène
Tryptophane hydroxylase de lapin recombinante, isolée sous forme de corps d'inclusion d'E. coli et purifiée par SDS-PAGE préparatoire.
Application
Détectez la tryptophane hydroxylase à l'aide de cet anticorps anti-tryptophane hydroxylase, validé pour une utilisation en IH et WB.
Immunohistochimie (peroxydase) :
Réalisé sur des tissus fixés au formaldéhyde issus d'un lot précédent. Utile pour la coloration de corps cellulaires mais pas celle des fibres cellulaires.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Qualité
Évaluée de routine par western blotting sur des lysats de cellules PC12.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter la tryptophane hydroxylase dans 10 µg de lysats de cellules PC12.
Description de la cible
55 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB1556
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié liquide, dans un tampon contenant 150 mM de NaCl, 10 mM d'HEPES (pH 7,5), 100 µg/ml ASB et 50 % de glycérol.
Stockage et stabilité
Stable entre -20 °C et -80 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois à partir de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Tissus cérébraux
Lysats de cellules PC12
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Carla Frare et al.
Frontiers in physiology, 9, 1747-1747 (2019-01-09)
Thermoregulation is necessary to maintain energy homeostasis. The novel discovery of brown adipose tissue (BAT) in humans has increased research interests in better understanding BAT thermogenesis to restore energy balance in metabolic disorders. The hibernating Arctic ground squirrel (AGS) offers
S J Bang et al.
Neuroscience, 179, 1-8 (2011-02-01)
Adolescence is a critical vulnerable period during which exposure to nicotine greatly enhances the possibility to develop drug addiction. Growing evidence suggests that serotonergic (5-HT) neurotransmission may contribute to the initiation and maintenance of addictive behavior. As the dorsal raphe
Extrasynaptic glycine receptors of rodent dorsal raphe serotonergic neurons: a sensitive target for ethanol.
Maguire, EP; Mitchell, EA; Greig, SJ; Corteen, N; Balfour, DJ; Swinny, JD; Lambert, JJ; Belelli, D
Neuropsychopharmacology null
Olivier Berton et al.
Neuron, 55(2), 289-300 (2007-07-21)
We analyzed the influence of the transcription factor DeltaFosB on learned helplessness, an animal model of affective disorder wherein a subset of mice exposed to inescapable stress (IS) develop a deficit in escape behavior. Repeated IS induces DeltaFosB in the
Katarzyna Rafa-Zabłocka et al.
Scientific reports, 7(1), 13515-13515 (2017-10-19)
Evidence exists that chronic antidepressant therapy enhances CREB levels and activity. Nevertheless, the data are not conclusive, as previous analysis of transgenic mouse models has suggested that CREB inactivation in fact contributes to antidepressant-like behavior. The aim of this study