Principaux documents
ABE1860
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-CDK13
from rabbit
Synonyme(s) :
Cyclin-dependent kinase 13, CDC2-related protein kinase 5, Cell division cycle 2-like protein kinase 5, Cell division protein kinase 13, hCDK13, Cholinesterase-related cell division controller
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDK13(8621)
Description générale
La kinase dépendante des cyclines 13 (UniProt : Q14004 ; aussi appelée Cdk13, EC : 2.7.11.22, EC : 2.7.11.23, "CDC2-related protein kinase 5", "cell division cycle 2-like protein kinase 5", "cell division protein kinase 13", hCDK13, ou "cholinesterase-related cell division controller") est codée par le gène CDK13 (aussi dénommé CDC2L, CDC2L5, CHED et KIAA1791) (identifiant du gène : 8621) chez l'homme. CDK13 appartient à la famille des sérine/thréonine protéine kinases dépendantes des cyclines. Les membres de cette famille sont connus pour jouer un rôle vital en tant qu'interrupteur principal du contrôle du cycle cellulaire. La protéine CDK13 humaine est identique à 43 % à la protéine CDK12. La protéine CDK13 est exprimée dans le cerveau, le foie et le muscle fœtaux, le cerveau adulte, ainsi que les tumeurs du type neuroblastome et glioblastome. Elle contient des régions étendues de motifs sérine-arginine (SR) dans ses parties N-terminales, qui la lient à la famille des protéines SR impliquées dans la transformation de l'ARN et l'épissage de l'ARN pré-messager. CDK13 contient un domaine extension-hélice C-terminal composé d'un amas polybasique et d'un motif DCHEL qui interagit avec l'ATP lié. CDK13 présente une activité kinase à domaine C-terminal (CTD) répétitif et est nécessaire à l'épissage de l'ARN. Elle hyperphosphoryle le domaine répétitif heptapeptidique C-terminal de la plus grande sous-unité de l'ARN polymérase II, dénommée RPB1, et sert de régulateur clé dans la phase d'élongation de la transcription. La phosphorylation des trois résidus sérine (Ser 2, 5 et 7) du CTD est liée aux phases de la transcription médiée par l'ARNPII. La phosphorylation de Ser7 (pSer7) lance le cycle de transcription qui prépare le domaine CTD en vue d'autres modifications (référence : Greifenberg, AK et al. (2016). Cell Reports 14(2): 320-331).
Spécificité
Cet anticorps polyclonal détecte spécifiquement CDK13 dans les cellules HEK293.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à 19 acides aminés de la moitié N-terminale de la kinase dépendante des cyclines 13 (CDk13).
Application
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter CDK13 dans du lysat de cellules HeLa (Bartkowiak, B., et. al. (2010). Genes Dev. 24(20):2303-16).
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter CDK13 dans un extrait de cellules HEK293 entières (avec la permission du Dr. A. Greenleaf, Centre médical de l'Université Duke).
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter CDK13 dans un extrait nucléaire de cellules HeLa (avec la permission du Dr. A. Greenleaf, Centre médical de l'Université Duke).
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e d'un lot représentatif a permis de détecter CDK13 dans des cellules OVCA5 et HEK293 (avec la permission du Dr. A. Greenleaf, Centre médical de l'Université Duke).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps anti-CDK13, réf. ABE1860, est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible la kinase dépendante des cyclines 13 et qui a été testé en western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un extrait de cellules HEK293 entières.
Analyse western blotting : Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter CDK13 dans 20 µl d'extrait de cellules HEK293 entières.
Description de la cible
~170 kDa (poids observé) ; 164,92 kDa (poids déterminé par calcul). Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Format : Produit purifié
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Victor Quereda et al.
Cancer cell, 36(5), 545-558 (2019-11-02)
Epigenetic regulation enables tumors to respond to changing environments during tumor progression and metastases and facilitates treatment resistance. Targeting chromatin modifiers or catalytic effectors of transcription is an emerging anti-cancer strategy. The cyclin-dependent kinases (CDKs) 12 and 13 phosphorylate the
Pharmacologic Targeting of TFIIH Suppresses KRAS-Mutant Pancreatic Ductal Adenocarcinoma and Synergizes with TRAIL.
Moser, et al.
Cancer research, 82, 3375-3393 (2023)