Accéder au contenu
T7451
Anticorps monoclonal de souris anti-tubuline acétylée antibody produced in mouse
clone 6-11B-1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anticorps anti-tubuline acétylée, Anticorps anti-tubuline alpha acétylée
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6-11B-1, monoclonal
Application:
DB, EM, IHC, RIA, WB
Citations:
1170
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6-11B-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
bovine, frog, invertebrates, human, hamster, mouse, protista, pig, monkey, chicken, rat, plant
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
dot blot: suitable, electron microscopy: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: 0.03-0.06 μg/mL using total rat brain extract
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
acetylation (Lys40)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
L'anticorps monoclonal anti-tubuline acétylée (isotype IgG2b de souris) est dérivé de l'hybridome 6-11B-1 produit par la fusion de cellules de myélome de souris avec des splénocytes issus d'une souris immunisée avec de la tubuline acétylée provenant du bras extérieur de Strongylocentrotus purpuratus (oursin comestible). La tubuline est un hétérodimère constitué de tubuline a et de tubuline b ; les deux sous-unités ont un poids moléculaire de 50 000 et partagent une homologie considérable.
Le gène de la tubuline α, également appelée tubuline α 4a (TUBA4A), est situé sur le chromosome 2q35 de l'homme. Ce gène code un membre de la famille des tubulines α qui contient 448 acides aminés. TUBA4A appartient à la sous-famille des tubulines, éléments constitutifs essentiels des microtubules. La sous-unité α de la tubuline a un poids moléculaire de 50 000 Da.
Immunogen
tubuline acétylée issue du bras extérieur de Strongylocentrotus purpuratus (oursin comestible).
Application
L'anticorps monoclonal anti-tubuline acétylée produit chez la souris a été utilisé dans les techniques suivantes :
  • dot blot quantitatif
  • immunofluorescence
  • western blot
  • immunocytochimie
  • essai immuno-enzymatique (ELISA)
  • dosage radio-immunologique (RIA) en phase solide
  • microscopie électronique
L'anticorps anti-tubuline acétylée a aussi été employé pour colorer des coupes incluses en paraffine colorées au X–gal pour des analyses d'immunohistochimie.
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps a été utilisé pour détecter des tubulines α acétylées issues de nombreux organismes, notamment des protistes, des plantes, des invertébrés et des vertébrés. Il reconnaît un épitope situé sur l'isoforme α3 de la tubuline α axonémique de Chlamydomonas, à moins de quatre résidus de Lys40 lorsque cet acide aminé est acétylé. Une séquence très similaire à celle détectée par l'anticorps dans Chlamydomonas est présente dans la majorité des tubulines α, mais la région correspondante diverge nettement dans certaines isoformes de tubuline α du poulet, de Drosophila et de levures. Parfois, l'épitope reconnu par l'anticorps peut être absent ou masqué, comme c'est le cas dans la lignée cellulaire de type cellule épithéliale du kangourou-rat PtK2.
La tubuline acétylée est associée à l'assemblage des axonèmes dans divers organismes. Elle pourrait jouer un rôle crucial dans la différenciation de la structure et de la fonction des microtubules. Une modification post-translationnelle de la tubuline α, à savoir l'addition réversible d'un groupe acétyle sur Lys40 par une acétylase spécifique, produit la tubuline acétylée.
Physical form
En solution dans une solution saline tamponnée au phosphate 0,01 M à pH 7,4, contenant de l‘azide de sodium 15 mM.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c