Key Documents
8.14631
Sigma-Aldrich
n-Tridecane
for synthesis
Synonyme(s) :
n-Tridecane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
211-093-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
>204 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
0.6-6.5 % (v/v)
Point d'ébullition
235 °C/1013 hPa
Pf
-5 °C
Température de transition
flash point 79 °C
Densité
0.757 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Clé InChI
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.756 - 0.759
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup