Key Documents
1.05032
SAFC
Hydroxyde de potassium
pellets EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,NF,FCC,E 525
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Potasse caustique
About This Item
Formule linéaire :
KOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
56.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Numéro E:
E525
Numéro de classement CE :
215-181-3
Agence
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Pression de vapeur
1 mmHg ( 719 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Puissance
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
Pf
361 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Nous proposons un choix de solvants, de réactifs et de matières premières essentielles de qualité supérieure, ainsi que la documentation et l'expertise nécessaires pour vous permettre de répondre à de strictes exigences normatives et règlementaires. En plus de cette gamme complète, nous proposons des services de fabrication à façon pour répondre à vos besoins précis. Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'hydroxyde de potassium en pastilles permet d'ajuster le pH de diverses crèmes et différents aliments (pour bébés). L'hydroxyde de potassium en pastilles Emprove® Essential est fabriqué selon les bonnes pratiques de fabrication et convient aux procédés pharmaceutiques et biopharmaceutiques.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable