Documents
H6703
Sigma-Aldrich
Hexadécane
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
n-hexadécane, Cétane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)14CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.44
Numéro Beilstein :
1736592
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
7.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 105.3 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
395 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.434 (lit.)
Point d'ébullition
287 °C (lit.)
Pf
18 °C (lit.)
Température de transition
solidification point 17.5-18.5 °C
Densité
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Clé InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'hexadécane (n-hexadécane) est un hydrocarbure aliphatique à chaîne longue. C'est un carburant de référence avec un indice de cétane de 100 et est utilisé pour déterminer l'indice de cétane des carburants diesel. Le mécanisme de l'oxydation de l'hexadécane en phase gazeuse a été décrit. La densité, la vitesse du son, la compressibilité adiabatique et la densité du liquide comprimé de l'hexadécane ont été déterminées. La performance des catalyseurs à base de platine/zéolite pour l'hydroisomérisation du n-hexadécane a été évaluée. La dégradation thermique du n-hexadécane forme des n-alcanes et des 1-alcènes comme produits principaux.
Application
L'hexadécane a été utilisé comme matériau à changement de phase (PCM, phase change material) dans la préparation d'hexadécane/xGnP (nanoplaquette de graphite exfolié), un PCM composite chargé de xGnP.
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
233.6 °F
Point d'éclair (°C)
112 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Density and speed of sound measurements of hexadecane.
Outcalt S, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42(6), 700-706 (2010)
Kinetics and product distribution of n-hexadecane pyrolysis.
Watanabe M, et al.
AIChE Journal, 46(4), 843-856 (2000)
The gas-phase oxidation of n-hexadecane.
Fournet R, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 33(10), 574-586 (2001)
Comparison of Pt/zeolite catalysts for n-hexadecane hydroisomerization.
Park KC and Ihm SK.
Applied Catalysis A: General, 203(2), 201-209 (2000)
High thermal performance composite PCMs loading xGnP for application to building using radiant floor heating system
Jeon J, et al.
Solar Energy Mat. and Solar Cells, 101, 51-56 (2012)
Protocoles
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.