Principaux documents
8.14171
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 500
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol dimethyl ether 500
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)nCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
360 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Viscosité cinématique
15 cSt(40 °C)
pb
>250 °C/1013 hPa
Pf
13 °C
Température de transition
flash point 220 °C
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Safety, high-performing and effects of the N/P ratio of a solid lithium ion battery using PEGDME based polymer electrolytes: This study examines the safety and performance characteristics of solid lithium ion batteries enhanced with Polyethylene glycol dimethyl ether (PEGDME) based polymer electrolytes, focusing on the N/P ratio′s impact (Jeon et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Hydroxyl value: ≤ 2
pH-value (10 %; in water): 4.0 - 7.0
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
489.2 °F
Point d'éclair (°C)
254 °C