Key Documents
8.08468
Sigma-Aldrich
1-Undecanol
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Undecanol, Undecyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)10OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-970-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.5% (GC)
Forme
liquid
Puissance
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
20.03 cSt(20 °C)
Pf
16 °C
Température de transition
flash point 108 °C
Densité
0.83 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C11H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,2-11H2,1H3
Clé InChI
KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.832 - 0.833
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
226.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
108 °C - closed cup