T57630
1-Tridecanol
97%
Synonyme(s) :
Tridecyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
6.9 (vs air)
Pureté
97%
Point d'ébullition
155-156 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
29-34 °C (lit.)
Densité
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C13H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h14H,2-13H2,1H3
Clé InChI
XFRVVPUIAFSTFO-UHFFFAOYSA-N
Application
- 2,2,2-trifluoroethyl tridecanoate.
- Dodecanenitrile in the presence of molecular iodine in aq NH3.
It can also be used as a phase modifier for protonated trioctylamine in n-dodecane to study the speciation of vanadium (V) extracted from acidic sulfate media.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter