Principaux documents
8.07466
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarbaldehyde oxime
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Pyridinecarbaldehyde oxime, Picoline aldoxime
About This Item
Formule linéaire :
2-(CH=NOH)C5H4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.12
Code UNSPSC :
12352126
Numéro de classement CE :
212-849-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
crystals
Puissance
388 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 13 g/L in H2O)
Pf
110-112 °C
Solubilité
15 g/L
Masse volumique apparente
400‑500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,7H/b6-5+
Clé InChI
VRGKDCRTYBCJTA-AATRIKPKSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3