A propos de cet article
Formule linéaire :
4-(OH)C6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-802-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
105-108 °C
transition temp
flash point 166 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI key
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
330.8 °F
flash_point_c
166 °C
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 8043110250 | 04022536384603 |
| 8043110100 | 04022536384597 |
| 8043110000 | 04022536384580 |