Key Documents
8.04146
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Bromobenzaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
4-(Br)C6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
214-365-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Point d'ébullition
123-125 °C/31 hPa
Pf
55-58 °C
Température de transition
flash point 108 °C
Densité
1.85 g/cm3
Masse volumique apparente
670 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
Clé InChI
ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup