Key Documents
8.22314
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Methoxybenzaldehyde, Anisaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
4-(CH3O)C6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
204-602-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
220 °C
Puissance
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.4-5.3 % (v/v)
Indice de réfraction
n20/D 1.57
pH
7 (20 °C, 2 g/L in H2O)
Point d'ébullition
247-249 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 116 °C
Solubilité
2 g/L
Densité
1.12 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Clé InChI
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Multi-Target Directed Ligands for Alzheimer′s Disease: </strong>Used as a drug fragment to synthesize novel substituted thiosemicarbazones for the treatment of Alzheimer′s disease (AD) (Varma et al., 2023).</li>
<li><strong>Wound Dressing Membranes Based on Immobilized Anisaldehyde:</strong> wound dressing membranes involved immobilizing anisaldehyde (4-Methoxybenzaldehyde) onto a chitosan-GA-gelatin copolymer, offering insights into its therapeutic potential in wound care applications (Tamer et al., 2022).</li>
</ul>
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.124
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
240.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
116 °C - closed cup