Key Documents
8.08260
Sigma-Aldrich
Acide trifluoroacétique
for synthesis
Synonyme(s) :
TFA
About This Item
Formule linéaire :
CF3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.02
Numéro Beilstein :
742035
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-929-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
97.5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99% (acidimetric)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
Point d'ébullition
72.4 °C (lit.)
Pf
−15.4 °C (lit.)
Solubilité
soluble 10 g/mL
Densité
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'acide trifluoroacétique est largement utilisé comme solvant, catalyseur et réactif dans la synthèse organique. Il s'agit d'un acide fort à faible point d'ébullition. Il peut être utilisé comme catalyseur pour diverses réactions telles que les réarrangements, les déprotections de groupes fonctionnels, les oxydations, les réductions, les condensations, les hydroarylations et les trifluorométhylations.
Application
L'acide trifluoroacétique peut être utilisé comme catalyseur :
  • dans la conversion directe de la cyclohexanone en caprolactame en utilisant l'acétonitrile comme additif.
  • dans la synthèse d'imidazoles 1,2,4,5-tétrasubstitués par condensation à quatre composants de benzile, d'aldéhydes, d'amines et d'acétate d'ammonium.
L'acide trifluoroacétique peut également être utilisé :
  • dans la synthèse du d-α-terpinéol à partir du d-limonène par addition de Markovnikov suivie d'une hydrolyse.
Caractéristiques et avantages
L'acide trifluoroacétique peut être utilisé comme catalyseur en raison de :
  • son acidité élevée
  • son élimination facile
  • sa bonne solubilité dans les solvants organiques et dans l'eau.
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie) : ≥ 99,0 %
Densité (d 20 °C/4 °C) : 1,487 - 1,490
Identité (IR) : test réussi
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
A Practical Synthesis of?d-?-Terpineol via Markovnikov Addition of?d-Limonene Using Trifluoroacetic Acid
Yuasa Y, et al.
Organic Process Research & Development, 10(6), 1231-1232 (2006)
Trifluoroacetic acid: Uses and recent applications in organic synthesis
Lopez SE, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 156, 73-100 (2013)
Trifluoroacetic acid as an efficient catalyst for one-pot, four-component synthesis of 1, 2, 4, 5-tetrasubstituted imidazoles under microwave-assisted, solvent-free conditions
Mohammadizadeh MR, et al.
Synthetic Communications, 39(18), 3232-3242 (2009)
Protocoles
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.