Principaux documents
8.02613
Sigma-Aldrich
4-Chloroaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Chloroaniline, p-Chloroaniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-401-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.07 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
685 °C
Puissance
256 mg/kg LD50, oral (Rat)
360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.9 (20 °C, 1 g/L in H2O)
Point d'ébullition
232 °C/1013 hPa
Pf
66-69 °C
Température de transition
flash point 132 °C (DIN 51758)
Solubilité
2.2 g/L
Densité
1.17 g/cm3 at 70 °C
Masse volumique apparente
790 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Clé InChI
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 67 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.