477222
4-Chloroaniline
purified by sublimation, ≥99%
Synonyme(s) :
1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Chlorophenylamine, p-Chloroaniline
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
0.15 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99%
Forme
crystals
powder
solid
Produit purifié par
sublimation
pb
232 °C (lit.)
Pf
67-70 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Clé InChI
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 4-chloronitrosobenzene
- 2-bromo-4-chloroaniline
- 2,6-dibromo-4-chloroaniline
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges