Principaux documents
8.01917
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol monoethyl ether
for synthesis
Synonyme(s) :
Pyrocatechol monoethyl ether, Guaethol, 2-Ethoxyphenol
About This Item
Formule linéaire :
2-(C2H5O)C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
202-358-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
≥98.0% (GC)
Pression de vapeur
1 hPa ( 45 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
214-216 °C/1013 hPa
Pf
24-28 °C
Température de transition
flash point 86 °C
Solubilité
9 g/L
Densité
1.10 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CC)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
Clé InChI
MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup