Principaux documents
8.01791
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
for synthesis
Synonyme(s) :
Chlorobenzene, Phenyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
203-628-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
12 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
590 °C
Puissance
2000-4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.3-11 % (v/v)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
132 °C/1013 hPa
Pf
-45 °C
Température de transition
flash point 27 °C
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clé InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Chlorobenzeneis a colorless and flammable aromatic compound. In various industries,chlorobenzene is primarily used as a solvent, a degreasing agent, and as achemical intermediate.
Application
Chlorobenzene is used as a solvent:
  • In the preparation of polyurethane-isophorone diisocyanate microcapsules by interfacial polymerization of polyurethane prepolymer.
  • To prepare new donor molecule LGC-D073 for organic solar cells which consist of a core (carbazole), a π-linker (DPP), andan end unit rhodanine.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.107
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
80.6 °F
Point d'éclair (°C)
27 °C
Les clients ont également consulté
Carbazole and rhodanine based donor molecule with improved processability for high performance organic photovoltaics
Nho S, et al.
Dyes and Pigments, 151, 272-278 (2018)
Preparation of polyurethane microcapsules with different polyols component for encapsulation of isophorone diisocyanate healing agent
Kardar P
Progress in Organic Coatings, 89, 271-276 (2015)