Principaux documents
8.00420
Sigma-Aldrich
3-Aminophenol
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Aminophenol, 3-Hydroxyaniline
About This Item
Formule linéaire :
3-(NH2)C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
209-711-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>600 °C
Puissance
924 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
164 °C/15 hPa
Pf
122 °C
Température de transition
flash point 178 °C
Solubilité
26 g/L
Densité
0.99 g/cm3 at 25 °C
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
Clé InChI
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 123 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2