Merck
8.00421
4-Aminophenol
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Aminophenol, 4-Hydroxyaniline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
4-(NH2)C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.13
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-616-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
0.4 hPa ( 110 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>250 °C
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
284 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
190 °C
transition temp
flash point 195 °C
solubility
16 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]c1ccc(cc1)[O-]
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
InChI key
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong><strong>Advances in photothermal and plasmonic catalysis:</strong></strong> 4-Aminophenol is commonly used as a vital chemical precursor in the manufacturing of preservatives, drugs, desiccants and photographic developers (Li et al., 2024).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminophenol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
800421910004022536750729
800421999904022536358871
800421000004022536358826
800421100004022536358857
800421000504022536358833
800421025004022536358840
800421905004022536358864