5.43827
Sulfuric acid
98%, for HPLC LiChropur™
Synonyme(s) :
Sulfuric acid
About This Item
Produits recommandés
product name
Acide sulfurique, for HPLC LiChropur™
Densité de vapeur
<0.3 (25 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Pureté
≥98% (alkalimetric)
Forme
liquid
Technique(s)
HPLC: suitable
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
Point d'ébullition
~290 °C (lit.)
Pf
-20 °C
Densité
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.050 ppm
Ca: ≤0.20 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable