Documents
56982
Supelco
Phthalate monobasique de potassium
suitable for HPLC, LiChropur, 99.5-100.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
Acide phtalique monopotassium salt, Biphthalate de potassium, Hydrogénophthalate de potassium, KHP
About This Item
Formule linéaire :
HOOCC6H4COOK
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.22
Numéro Beilstein :
3637128
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Pureté
99.5-100.5% (HPLC)
Forme
solid
Qualité
LiChropur
Technique(s)
HPLC: suitable
Perte
≤0.5% loss on drying
pH
3.0-5.0
Pf
295-300 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 10 applications on large gels, clear, colorless (hot)
λ
10 % in H2O (hot)
Absorption UV
λ: 330 nm Amax: ≤0.05
λ: 340 nm Amax: ≤0.03
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Chaîne SMILES 
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup