Key Documents
1.09982
Supelco
Sulfuric acid solution
c(H₂SO₄) = 0.005 mol/l (0.01 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®®
Synonyme(s) :
Sulfuric acid solution
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Numéro Beilstein :
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide sulfurique solution, for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.005 mol/l (0.01 N) Titrisol®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Concentration
0.005 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
1.1 (20 °C in H2O)
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Concentration after dilution to 1l: c(H₂SO₄)= 0.005 mol/l
Amount-of-substance concentration: c(H₂SO₄) = 0.005000 mol/l
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1