516360
Pepsin, Porcine Stomach Mucosa
Catalyzes the hydrolysis of aminoacyl-proline to an amino acid and proline. Inhibitors include aliphatic alcohols, pepstatin A, and pH 6.0.
Synonyme(s) :
Pepsin, Porcine Stomach Mucosa
Forme
lyophilized
Activité spécifique
≥2000 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
Solubilité
10 mM HCl: 0.5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable