Key Documents
487500
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
Synonyme(s) :
p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide, p-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosiduronic Acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H13NO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Impuretés
≤0.1% Free p-Nitrophenol
Couleur
off-white
Solubilité
water: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/p-1/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
Clé InChI
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M
Description générale
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
Chromogenic substrate for β-glucuronidase.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Mariscal, A., et al. 1998. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 35, 588.
Kim, D. H., et al. 1995. Biol. Pharm. Bull.18, 1184.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable