Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
G0251
Sigma-Aldrich
β-glucuronidase from bovine liver
Type B-1, ≥1,000,000 units/g solid
Synonyme(s) :
Bêta-glucuronidase de foie de bovin, β-D-glucuronide glucuronosohydrolase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Type
Type B-1
Forme
solid
Activité spécifique
≥1,000,000 units/g solid
Température de stockage
−20°C
Description générale
βLa β-glucuronidase (GUSB) est une enzyme lysosomale qui se retrouve chez les animaux, les plantes et les bactéries. Cette exoglycosidase présente une activité élevée dans la rate, le foie et les reins. La β-glucuronidase de foie de bovin (BLG) est un homotétramère d′un poids moléculaire de 290 kDa.
Application
βLa β-glucuronidase de foie de bovin a été utilisée dans un essai d′inhibition pour étudier l′effet d′inhibition de la β-glucuronidase par des extraits et composés actifs isolés de Phyllanthus amarus. Elle a également été utilisée pour réaliser une déglucuronidation.
βLa β-glucuronidase est utilisée comme gène rapporteur dans les essais GUS pour évaluer l′expression génique.
Actions biochimiques/physiologiques
βLa β-glucuronidase catalyse la dégradation des glucides complexes. Chez l′homme, elle convertit la bilirubine conjuguée en sa forme non conjuguée, la rendant ainsi réabsorbable.
βUn déficit en β-glucuronidase (GUSB) peut entraîner la mucopolysaccharidose de type VII (MPSVII), provoquant une surcharge lysosomale dans le cerveau. L′intégration de β-glucuronides d′hormones stéroïdes dans les tissus peut être réalisée à l′aide de la GUSB.
Définition de l'unité
Une unité Sigma ou Fishman modifiée libère 1,0 μg de phénolphtaléine du phénolphtaléine-glucuronide par heure à 37 °C et à pH 5,0 (test de 30 min).
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A D Fraser
Journal of analytical toxicology, 11(6), 263-266 (1987-11-01)
Alprazolam (Xanax) and triazolam (Halcion) are relatively new triazolobenzodiazepines that are anxiolytic and hypnotic. This study assesses the reactivity of these drugs and their major metabolites in the EMIT d.a.u. benzodiazepine metabolite assay. Analytical standards of drugs and metabolites and
P Jakobsen et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 33(2), 89-92 (1981-02-01)
Sulphinpyrazone is an antiplatelet in vivo and in vitro. Two active metabolites, a sulphide (S) and a hydroxylated sulphide (S-OH) have been identified in rabbit and human plasma and a selective and sensitive g.c.-m.s.-method for quantitative determination of the sulphide
beta-Glucuronidase Inhibitory Effect of Phenolic Constituents from Phyllanthus amarus.
Joshi CS and Sanmuga Priya E
Pharmaceutical biology, 45(5), 363-365 (2007)
Determination of furosemide with its acyl glucuronide in human plasma and urine by means of direct gradient high-performance liquid chromatographic analysis with fluorescence detection Preliminary pharmacokinetics and effect of probenecid
Vree TB, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 655(1), 53-62 (1994)
Chloé Hugbart et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 66, 104842-104842 (2020-04-14)
Ethanol is the most frequently psychoactive substance used in the world, leading to major public health problems with several millions of deaths attributed to alcohol consumption each year. Metabolism of ethanol occurs mainly in the liver via the predominant oxidative
Protocoles
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Enzymatic assay protocol for β-Glucuronidase from Helix Pomatia and Bovine Liver aids laboratory personnel in following procedures.
Afficher tout