475882-M
ML-9, Hydrochloride
A cell-permeable, reverisible and ATP-competitive inhibitor of myosin light chain kinase (Ki = 3.8 µM), protein kinase A (Ki = 32 µM), and protein kinase C (Ki = 54 µM).
Synonyme(s) :
ML-9, Hydrochloride, 1-(5-Chloronaphthalene-1-sulfonyl)homopiperazine, HCl
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
50% ethanol: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N3CCNCCC3)c1c2c(c(ccc2)Cl)ccc1.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C15H17ClN2O2S.ClH/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18;/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2;1H
Clé InChI
ZNRYCIVTNLZOGI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mlck
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Nagatsu, T., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.143, 1045.
Saitoh, M., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 7796.
Saitoh, M., et al. 1986. Biochem. Biophys. Res. Commun.140, 280.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable