371963-M
H-89, Dihydrochloride
A cell-permeable, selective, reversible, ATP-competitive and potent inhibitor of protein kinase A (Ki = 48 nM).
Synonyme(s) :
H-89, Dihydrochloride, N-[2-(( p-Bromocinnamyl)amino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide, 2HCl, PKA Inhibitor III, N-[2-((p-Bromocinnamyl)amino)ethyl]-5-isoquinolinesulfonamide, 2HCl, PKA Inhibitor III
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
film (crystalline)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
clearoff-white
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
water: 25 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H20BrN3O2S/c21-18-8-6-16(7-9-18)3-2-11-22-13-14-24-27(25,26)20-5-1-4-17-15-23-12-10-19(17)20/h1-10,12,15,22,24H,11,13-14H2/b3-2+
Clé InChI
ZKZXNDJNWUTGDK-NSCUHMNNSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKA
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J.351, 95.
Kawasaki, H., et al. 1998. Science 282, 2275.
de Rooij, J., et al. 1998. Nature 396, 474.
Findik, D., et al. 1995. J. Cell. Biochem.57, 12.
Geilen, C.C. 1992. FEBS Lett.309, 381.
Chijiwa, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 5267.
Combest, W.L., et al. 1988. J. Neurochem.51, 1581.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable