Principaux documents
F6886
Sigma-Aldrich
Forskoline
from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder, positive ionotropic agent
Synonyme(s) :
7β-Acétoxy-8,13-époxy-1α,6β,9α-trihydroxyl-abd-14-èn-11-one, Colforsine, Coléonol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H34O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.50
Beilstein:
1692716
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Nom du produit
Forskoline, from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder
Source biologique
Coleus forskohlii
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
ethanol: soluble 50 mg/mL
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
Clé InChI
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Informations sur le gène
Description générale
La forskoline, présente essentiellement dans les racines de Coleus forskohlii, est un composé pharmacologique potentiel. Elle est utilisée dans le traitement de l′hypertension, des troubles respiratoires et de l′obésité. La forskoline est un diterpénoïde capable de moduler les taux d′adénylate cyclase et d′adénosine monophosphate cyclique (AMPc). L′ingénierie de la voie de biosynthèse de la forskoline permet de la produire à l′échelle commerciale pour un usage pharmacologique. La forskoline a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, et réduit l′hyperglycémie en stimulant la libération d′insuline. Elle favorise la différenciation des cellules HepaRG d′hépatome et active les récepteurs FXR (farnesoid X receptor) et PXR (pregnane X receptor).
Plusieurs études indiquent que la forskoline est associée à une augmentation de la lipolyse, pouvant conduire à une réduction plus importante des graisses de l'organisme et du poids corporel. Une supplémentation en forskoline pourrait potentiellement renforcer la perte de graisse sans perte de masse musculaire.
Application
La forskoline a été utilisée :
  • pour induire l'expression d'ARNm dans des hépatocytes primaires.
  • comme médicament dégraissant dans des hépatocytes primaires humains.
  • comme supplément pour milieu afin d'induire la différenciation de cellules souches dérivées de tissu adipeux (ASC).
  • dans l'activation du gène CFTR (gène régulateur de la conductance transmembranaire de la mucoviscidose).
  • pour promouvoir la différenciation de cellules souches pluripotentes induites humaines (CSPih) en cellules endothéliales.
  • pour stimuler la sécrétion d'ions chlorure médiée par le régulateur de la conductance transmembranaire de la mucoviscidose (CFTR) dans des cellules épithéliales des voies aériennes différenciées provenant d'individus avec et sans mucoviscidose.
Actions biochimiques/physiologiques
Diterpénoïde perméable aux cellules possédant des propriétés anti-hypertensives, provoquant un effet inotrope positif et activant l′adénylyl cyclase. Bon nombre de ces effets biologiques sont dûs à son effet activateur de l′adénylyl cyclase et à l′augmentation de la concentration en AMPc intracellulaire qui en résulte. La forskoline active les courants calciques et inhibe les MAP kinases.
Caractéristiques et avantages
Ce composé fait partie de notre sélection de produits pour la recherche sur les nucléotides cycliques. Cliquez ici pour découvrir d′autres produits sélectionnés en lien avec les nucléotides cycliques. Pour en savoir plus sur les petites molécules bioactives destinées à d′autres domaines de recherche, rendez-vous sur sigma.com/discover-bsm.
Ce composé figure sur la page Adénylyl cyclases du Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction (manuel de classification des récepteurs et de transduction du signal). Pour parcourir d'autres pages du manuel, cliquez ici.
Notes préparatoires
La forskoline est soluble dans les solvants organiques tels que l′éthanol, le chloroforme et le DMSO.
Stockage et stabilité
D'après les résultats obtenus par HPLC, les solutions de forskoline à 5 mg/ml dans l'éthanol ou dans le DMSO sont stables pendant au moins 6 mois lors d'un stockage à température ambiante.
Le produit doit être stocké à température ambiante. Il doit être fermé hermétiquement et stocké à l'abri de l'humidité.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Establishment of pharmacokinetic parameters for the herbal drug containing forskolin
Sangeetha S, et al.
Journal of Pharmacy Research, 4(7), 2303-2306 (2011)
Effects of coleus forskohlii supplementation on body composition and hematological profiles in mildly overweight women
Henderson S, et al.
Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2, 1-9 (2005)
Use of a high-throughput phenotypic screening strategy to identify amplifiers, a novel pharmacological class of small molecules that exhibit functional synergy with potentiators and correctors
Giuliano KA, et al.
SLAS discovery, 23(2), 111-121 (2018)
Functional polarization of human hepatoma HepaRG cells in response to forskolin
Mayati A, et al.
Scientific Reports, 8(1), 16115-16115 (2018)
Effect of chronic administration of forskolin on glycemia and oxidative stress in rats with and without experimental diabetes
Rios-Silva M, et al.
International Journal of Medical Sciences, 11(5), 448-448 (2014)
Articles
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Afficher tout
Protocoles
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.