1.20093
Eshmuno® CP-FT Resin
Synonyme(s) :
Eshmuno® CP-FT
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
ligand
(Sulfoisobutyl)
Stérilité
sterile (Caustic Stable)
Gamme de produits
Eshmuno®
Forme
resin
Analyte(s) spécifique(s)
MAbs
Paramètres
400 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Groupe de la matrice active
polymer, polyvinyl ether
Taille moyenne des particules
50 μm
Capacité
70 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
Température de transition
flash point 35 °C
Technique de séparation
cation exchange
strong cation exchange
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Superior flow-through removal of mAb aggregates
- High product recoveries at high mass loadings
- Significant reduction in resin and buffer volume
- Smaller manufacturing footprint (smaller columns, buffer tanks, etc.)
- Low salt process conditions eliminate the need for dilution before subsequent ion exchange steps
- Significant reduction in processing volumes improves virus filtration and ultrafiltration processing economics
- Rigid base bead enables higher flow rates and easier column packing
- Strong chemical stability
- Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Conditionnement
- 1.20093.0100: Eshmuno® CP-FT Resin 100 ml
- 1.20093.0010: Eshmuno® CP-FT Resin 10 ml
- 1.20093.0500: Eshmuno® CP-FT Resin 500 ml
- 1.20093.5000: Eshmuno® CP-FT Resin 5 L
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C