Key Documents
1.20083
Millipore
Eshmuno® CPX
Synonyme(s) :
Résine Eshmuno® CPX
About This Item
Code UNSPSC :
47101511
ligand
(Sulfoisobutyl)
Niveau de qualité
Stérilité
sterile (Caustic Stable)
Forme
resin
Analyte(s) spécifique(s)
MAbs
Paramètres
500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Groupe de la matrice active
polymer, polyvinyl ether
Taille moyenne des particules
50 μm
pH
7 ( in H2O)
Capacité
120 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
Température de transition
flash point 35 °C
Densité
1 g/cm3
Application(s)
ADC
mAb
recombinant protein
Technique de séparation
strong cation exchange
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Échangeur de cations puissant élaboré sur la technologie éprouvée de la résine Eshmuno® pour offrir une grande efficacité d'élimination des agrégats en utilisant la technologie des billes de base de 50 µm Eshmuno®.
Caractéristiques et avantages
La résine de chromatographie Eshmuno® CPX offre aux utilisateurs :
  • une grande efficacité d'élimination des agrégats combinée à une capacité de liaison dynamique élevée
  • une capacité de charge élevée combinée à une haute pureté pour des volumes d'élution plus faibles.
  • Large fenêtre de fonctionnement en matière de pH et de conductivité
Conditionnement
  • 1.20083.0100 : Résine Eshmuno® CPX, 100 ml
  • 1.20083.0010 : Résine Eshmuno® CPX, 10 ml
  • 1.20083.0500 : Résine Eshmuno® CPX, 500 ml
  • 1.20083.5000 : Résine Eshmuno® CPX, 5 l
Flacon en plastique
Informations légales
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C