Key Documents
1.14894
Millipore
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
Synonyme(s) :
Fractogel® EMD SE Hicap (M)
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
ligand
(Sulfoethyl)
Niveau de qualité
Description
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Stérilité
sterile (Caustic Stable)
Gamme de produits
Fractogel®
Forme
resin
Analyte(s) spécifique(s)
MAbs
Paramètres
220 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Groupe de la matrice active
methacrylate
Taille moyenne des particules
40-90 μm
Capacité
160 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
Température de transition
flash point 35 °C (calculated)
Application(s)
recombinant protein
vaccine development
Technique de séparation
cation exchange
strong cation exchange
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Résine Fractogel® échangeuse de cations puissante, dotée de la technologie des tentacules, pour la purification de protéines et de peptides acides et neutres (par exemple, les anticorps)
Caractéristiques et avantages
Les caractéristiques de la résine Fractogel® EMD SE Hicap (M) sont les suivantes :
  • technologie des tentacules offrant un rendement élevé, une grande sélectivité et une élution ciblée
  • capacité de charge élevée combinée à une haute pureté pour des volumes d'élution plus faibles
  • compatibilité avec une solution de stockage aqueuse d'alcool benzylique à 2,5 % (v/v) contenant 150 mM de NaCl
Conditionnement
  • 1.14894.0100 : Résine Fractogel® EMD SE Hicap (M), 100 ml
  • 1.14894.0010 : Résine Fractogel® EMD SE Hicap (M), 10 ml
  • 1.14894.0500 : Résine Fractogel® EMD SE Hicap (M), 500 ml
  • 1.14894.5000 : Résine Fractogel® EMD SE Hicap (M), 5 l
Flacon en plastique
Remarque sur l'analyse
Apparence : Suspension trouble, laiteuse, exempte d'impuretés (particules étrangères)
Évaluation au microscope : Particules sphériques uniformes, absence d'agglomérats, absence de fines
Matières extractibles (eau) : ≤ 0,08 %
Cérium : ≤ 20 µg/g
Perte de charge (colonne : DI=1,6 cm, L=10 cm à 5 ml/min) : ≤ 1,0 bar
Taille de particules (d10) : 37 - 45 µm
Taille de particules (d50) : 48 - 60 µm
Taille de particules (d90) : 63 - 77 µm
Unités formant colonie (DGAT + DMLT) : ≤ 100 UFC/ml
Endotoxines : ≤ 1,00 EU/ml
Capacité d'adsorption protéique (lysozyme) : 120 - 160 mg/ml
Test fonctionnel (b:a) : ≤ 0,20
Test fonctionnel : Séparation du chymotrypsinogène A et du lysozyme
Informations légales
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C